missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Brannan Flybrændstofhydrometer

Artikelnummer. 32043163
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Længde (metrisk):
185 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
32043163 185 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 32043163 Leverandør Brannan Leverandørnr. 10/640/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2240.00 DKK
    1231.16 DKK / Pakke med 5
    Spare 1008.84 DKK
    45% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Hydrometer til brug i luftfartsindustrien

  • Rækkevidde 0,75 til 0,85 S60 eller 60F
  • Justeret til 15 °C med længde 185 mm
  • Fremstillet i Storbritannien
  • Leveres i beskyttende, genforseglbare plastikrør

Tekniske data

Mængde 5 Pk.
Type Densitets hydrometer
Nøjagtighed 0.004
Længde (metrisk) 185 mm
Tæthed (metrisk) 0,75 til 0,85 S60 eller 60 F
Materiale Sodaglas, stål-shotballast, syntetisk voksharpiks
Ballast type Stålskudballast
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.