Få mere at vide
MedChemExpress Avexitide
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.81% |
| CAS | 133514-43-9 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 3369.76 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 50 mg/mL (14.84 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Exendin (9-39) |