missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Avermectin B1a, MedChemExpress
Beskrivelse
Avermectin B1a is an antiparasitic agent that paralyzes nematodes without causing hypercontraction or flaccid paralysis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Avermectin B1a |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 65195-55-3 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C48H72O14 |
| Synonym | Abamectin B1a |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (114.54 mM) |
| SMIL | C[C@@H](CC)[C@]1([H])[C@@H](C)C=C[C@@]2(O[C@@]3([H])C[C@]([H])(OC([C@@]4([H])[C@@](/C(CO5)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O[C@@]6([H])C[C@H](OC)[C@@H](O[C@]7([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C7)[C@H](C)O6)/C(C)=C/C3)(O)[C@@]5([H])[C@H](O)C(C)=C4)=O)C2)O1 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?