Få mere at vide
Avermectin B1a 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320710
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320710 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320710 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10001100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Avermectin B1a
CAS 65195-55-3
Analyt- eller komponentnavne Avermectin B1a
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C48 H72 O14
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5-O-Demethylavermectin A1a, Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran], avermectin A1a deriv., Abamectin B1a, Antibiotic C 076B1a, Avermectin B1a, L 676863
InChI formel InChI=1S/C48H72O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38/h12-15,17-19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16,20-24H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+/m0/s1
SMIL CC[C@H](C)[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2)C=C[C@@H]1C
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 873.08
Mængde 1 ml
Formel vægt 872.4922 g/mol