Beskrivelse
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Avermectin |
| CAS | 65195-55-3 |
| Mængde | 250 mg |
| Molekylær formel | C48H72O14 |
| Formel vægt | 873.09 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Farve | Hvid til lysegul |