Få mere at vide
MedChemExpress Avelumab
Artikelnummer. 16456957
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16456957 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16456957 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY108730
MedChemExpress Avelumab is a fully human IgG1 anti-PD-L1 monoclonal antibody with potential antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity.
Tekniske data
Antigen PD-1/PD-L1
Mængde 5 mg
Målarter Human
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttype Inhibitory Antibodies
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 1537032-82-8