Få mere at vide
MedChemExpress Avelumab
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | PD-1/PD-L1 |
| Mængde | 5 mg |
| Målarter | Human |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttype | Inhibitory Antibodies |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 1537032-82-8 |