Få mere at vide
AVE3085, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491819
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491819 1 mg -
16470248 5 mg 5mg
16427788 10 mg -
16410606 20 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491819 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19504
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress AVE3085 is a potent endothelial nitric oxide synthase enhancer, used for cardiovascular disease treatment.
AVE3085 is a potent endothelial nitric oxide synthase enhancer, used for cardiovascular disease treatment.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AVE3085
CAS 450348-85-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H13F2NO3
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (787.92 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=C(OC(F)(F)O2)C2=C1)NC3CC4=C(C=CC=C4)C3
Molekylvægt (g/mol) 317.29
Formel vægt 317.29
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation