missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
AVE 0991 sodium salt, MedChemExpress
Beskrivelse
AVE 0991 sodium salt is a nonpeptide and orally active Ang-(1-7) receptor Mas agonist. AVE 0991 competes for high-affinity binding of [125I]-Ang-(1-7) to bovine aortic endothelial cell membranes with IC50 of 21 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | AVE 0991 sodium salt |
| CAS | 306288-04-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H31N4NaO5S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 55 mg/mL (91.26 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (82.96 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=C(C2=CC=C(CN3C(C=O)=C(OC)N=C3C4=CC=CC=C4)C=C2)C=C(CC(C)C)S1)([N-]C(NCC)=O)=O.[Na+] |
| Molekylvægt (g/mol) | 602.7 |
| Formel vægt | 602.7 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?