Få mere at vide
AVE 0991, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482897
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16482897 50 mg -
16466936 100 mg -
16466828 10 mg -
16409377 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16482897 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15778
MedChemExpress AVE 0991 is a nonpeptide and orally active angiotensin-(1-7) receptor agonist with an IC50 of 21 nM.
AVE 0991 is a nonpeptide and orally active angiotensin-(1-7) receptor agonist with an IC50 of 21 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AVE 0991
CAS 304462-19-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H32N4O5S2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (71.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=C(C2=CC=C(CN3C(C=O)=C(OC)N=C3C4=CC=CC=C4)C=C2)C=C(CC(C)C)S1)(NC(NCC)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 580.72
Formel vægt 580.72
Procent renhed 98.05%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation