Få mere at vide
Avatrombopag Maleate, TRC
Artikelnummer. 30343647
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30343647 1 g
1 options
Artikelnummer. 30343647 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8199201G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Avatrombopag Maleate
CAS 677007-74-8
Molekylær formel C29H34Cl2N6O3S2.C4H4O4
Mængde 1 g
Synonym E 5501 Maleate, 1-[3-Chloro-5-[[4-(4-chlorothiophen-2-yl)-5-(4-cyclohexylpiperazin-1-yl)thiazol-2-yl]carbamoyl]pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic Acid Maleate
InChI formel InChI=1S/C29H34Cl2N6O3S2.C4H4O4/c30-20-15-23(41-17-20)24-27(37-12-10-35(11-13-37)21-4-2-1-3-5-21)42-29(33-24)34-26(38)19-14-22(31)25(32-16-19)36-8-6-18(7-9-36)28(39)40;5-3(6)1-2-4(7)8/h14-18,21H,1-13H2,(H,39,40)(H,33,34,38);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL OC(/C=C\C(O)=O)=O.O=C(C1=CN=C(N2CCC(CC2)C(O)=O)C(Cl)=C1)NC3=NC(C4=CC(Cl)=CS4)=C(N5CCN(C6CCCCC6)CC5)S3
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;1-[3-chloro-5-[[4-(4-chlorothiophen-2-yl)-5-(4-cyclohexylpiperazin-1-yl)-1,3-thiazol-2-yl]carbamoyl]pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 765.72