missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Avasimibe

Beskrivelse
Avasimibe is an ACAT inhibitor (IC50 = 3.3 μM). Inhibits cholesterol esterification and reduces plasma cholesterol levels in rats. Also inhibits tumor growth and prolongs survival time in a melanoma mouse model and reduces tumor growth and metastasis in a pancreatic cancer mouse model.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Diisopropylphenyl (2-(2,4,6-triisopropylphenyl)acetyl)sulfamate |
| CAS | 166518-60-1 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C29H43NO4S |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?