Få mere at vide
BINDER™ Avantgarde.Line
Artikelnummer. 17837398 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Model-:
M056-230V
M115-230V
M260-400V
M720-400V
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
17837398 M056-230V
17817398 M115-230V
17827398 M260-400V
17807398 M720-400V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17837398 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90100371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59595.00 DKK
    54071.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 5523.61 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Avantgarde.Line tørre- og varmeovn med tvungen konvektion og avancerede programfunktioner.
  • Temperaturområde: +22 °C over omgivelsestemperatur til +300 °C
  • Forstærket blæser med justerbar hastighed
  • Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
  • Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) og klasse 3.1 uafhængig temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) med visuel/akustisk alarm tilgængelig for valg på controlleren
  • Fejlsikker funktion
  • Computerintegration: Ethernet
Tekniske data
Controller type MB2
Konvektion type Tvungen
Kapacitet (metrisk) 60 L
Temperatur (metrisk) 300 °C
Type Tørre- og varmekammer
Vise Berøringsskærm
Inkluderer 2 forkromede stativer
Maks. Hyldebelastning 70 kg
Model- M056-230V
Antal hylder 2 (Standard)/4 (Maks.)
Temperaturkontrol Digital
Temperaturensartethed 1.4 K
Stopur Ja
Mål (D x B x H) Indvendig 335 x 400 x 440 mm
Dimensioner (L x B x H) 596 x 560 x 622 mm
Vægt (metrisk) 43 kg
Elektriske krav 50/60 Hz, 230 V
Spænding 230 V
Konvektionsteknologi APT.line™-teknologi
Antal døre 1