Få mere at vide
BINDER™ Avantgarde.Line
Avantgarde.Line tørre- og varmeovn med tvungen konvektion og avancerede programfunktioner.
Brand: BINDER™ 9010-0372
55446.63 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25049" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Temperaturområde: +22 °C over omgivelsestemperatur til +300 °C
- Forstærket blæser med justerbar hastighed
- Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
- Intuitiv regulator med berøringsskærm med tidssegment og realtidsprogrammering
- Klasse 2 uafhængig justerbar temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) og klasse 3.1 uafhængig temperatursikkerhedsanordning (DIN 12880) med visuel/akustisk alarm tilgængelig for valg på controlleren
- Fejlsikker funktion
- Computerintegration: Ethernet
Tekniske data
| MB 2 | |
| 116 L | |
| Tørre- og varmekammer | |
| 2 forkromede stativer | |
| M115-230V | |
| Digital | |
| 636 x 710 x 732 mm | |
| 50/60 Hz, 230 V | |
| APT.line™-teknologi |
| Tvungen | |
| 300 °C | |
| Berøringsskærm | |
| 150 kg | |
| 2 (Standard)/5 (Maks.) | |
| 375 x 550 x 550 mm | |
| 58 kg | |
| 230 V | |
| 1 |