Få mere at vide
Avanafil, Mikromol™
Artikelnummer. 17921256
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17921256 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17921256 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3313.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Avanafil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Avanafil
CAS 330784-47-9
Analyt- eller komponentnavne Avanafil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H26 Cl N7 O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5-Pyrimidinecarboxamide, 4-[[(3-chloro-4-methoxyphenyl)methyl]amino]-2-[(2S)-2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinyl]-N-(2-pyrimidinylmethyl)-, (S)-2-(2-Hydroxymethyl-1-pyrrolidinyl)-4-(3-chloro-4-methoxybenzylamino)-5-[(2-pyrimidinylmethyl)carbamoyl]pyrimidine, Avanafil, TA 1790
InChI formel InChI=1S/C23H26ClN7O3/c1-34-19-6-5-15(10-18(19)24)11-27-21-17(22(33)28-13-20-25-7-3-8-26-20)12-29-23(30-21)31-9-2-4-16(31)14-32/h3,5-8,10,12,16,32H,2,4,9,11,13-14H2,1H3,(H,28,33)(H,27,29,30)/t16-/m0/s1
SMIL COc1ccc(CNc2nc(ncc2C(=O)NCc3ncccn3)N4CCC[C@H]4CO)cc1Cl
IUPAC navn 4-[(3-chloro-4-methoxyphenyl)methylamino]-2-[(2S)-2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-N-(pyrimidin-2-ylmethyl)pyrimidine-5-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 483.95
Mængde 100 mg
Formel vægt 483.1786 g/mol