missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Avacopan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Avacopan |
| CAS | 1346623-17-3 |
| Molekylær formel | C33H35F4N3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | CCX 168 |
| InChI formel | InChI=1S/C33H35F4N3O2/c1-20-12-15-25(19-27(20)33(35,36)37)39-31(41)26-10-6-18-40(32(42)29-21(2)7-5-11-28(29)34)30(26)22-13-16-24(17-14-22)38-23-8-3-4-9-23/h5,7,11-17,19,23,26,30,38H,3-4,6,8-10,18H2,1-2H3,(H,39,41)/t26-,30-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(C1=C(C=CC=C1F)C)N2[C@@H](C3=CC=C(C=C3)NC4CCCC4)[C@H](CCC2)C(NC5=CC(C(F)(F)F)=C(C=C5)C)=O |
| IUPAC navn | (2R,3S)-2-(4-(cyclopentylamino)phenyl)-1-(2-fluoro-6-methylbenzoyl)-N-(4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl)piperidine-3-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 581.65 |
| Formel vægt | 581.2665 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?