Få mere at vide
Auxinole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Auxinole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO3/c1-12-7-8-14(13(2)9-12)19(22)10-16(20(23)24)17-11-21-18-6-4-3-5-15(17)18/h3-9,11,16,21H,10H2,1-2H3,(H,23,24) |
| Formel vægt | 321.1365 |
| Procent renhed | >95% |