Få mere at vide
3M™ Auxiliary Air Supply Hose C-231
Artikelnummer. 15749827 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1,2 m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15749827 1,2 m Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15749827 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000088331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
3M™ Auxiliary Air Supply Hose C-231 provides a reliable connection for attaching Auxiliary air tools (e.g. spray guns) to the V-500 Regulator removing the need for multiple air hoses.
  • Removes the need for multiple air hoses
  • The hose is 1.2 m long
  • Fitted with 1/4 in. BSP thread fittings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype 1/4 in. BSP Thread Fittings
Længde (metrisk) 1,2 m