Få mere at vide
Cytiva AutoSeq G-50 kolonner
Artikelnummer. p-3676701 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1000 kolonner
250 kolonner
50 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 50
Artikelnummer. 11773309
Brand: Cytiva 27534001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til hurtig fjernelse af ikke-inkorporerede fluorescerende farvestofterminatorer fra cyklussekventeringsreaktioner før automatiseret sekventering. Cytiva Life Sciences™ illustra™ AutoSeq G-50-søjler giver effektiv rensning, der er afgørende for sekventeringsresultater af høj kvalitet.
  • Søjler er færdigpakket med Sephadex G-50 DNA Grade F og præ-ækvilibreret i dobbeltdestilleret vand med 0,05 % Kathon CG/ICP Biocid tilsat som konserveringsmiddel
  • Kolonner, der er klar til brug, muliggør prøvepåføring til opsamling af oprenset produkt på mindre end 4 min.
  • Kan bruges til at rydde op i reaktioner forberedt med BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit fra Applied Biosystems
  • Typisk prøvevolumen 12 til 25μ l
  • Velegnet til oprensning af DNA med en længde på mere end 20 baser
  • Optimeret til automatisk fluorescerende sekventering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Hurtig fjernelse af ikke-inkorporerede fluorescerende farvestofterminatorer fra cyklussekventeringsreaktioner før automatiseret sekventering
Produkttype Kolonne
Mængde 50 kolonner