Få mere at vide
Cytiva AutoSeq G-50 kolonner
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1000 kolonner
250 kolonner
50 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 50
Beskrivelse
- Søjler er færdigpakket med Sephadex G-50 DNA Grade F og præ-ækvilibreret i dobbeltdestilleret vand med 0,05 % Kathon CG/ICP Biocid tilsat som konserveringsmiddel
- Kolonner, der er klar til brug, muliggør prøvepåføring til opsamling af oprenset produkt på mindre end 4 min.
- Kan bruges til at rydde op i reaktioner forberedt med BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit fra Applied Biosystems
- Typisk prøvevolumen 12 til 25μ l
- Velegnet til oprensning af DNA med en længde på mere end 20 baser
- Optimeret til automatisk fluorescerende sekventering
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Hurtig fjernelse af ikke-inkorporerede fluorescerende farvestofterminatorer fra cyklussekventeringsreaktioner før automatiseret sekventering |
| Produkttype | Kolonne |
| Mængde | 1000 kolonner |