Få mere at vide
Kinesis™ Autosampler hætteglas, rav
Artikelnummer. 13008442
Skift visning
Farve:
Ravgul
Artikelnummer. Farve
13008442 Ravgul
1 options
Artikelnummer. 13008442 Leverandør Kinesis™ Leverandørnr. CRV1202LA
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Første ravfarvede hætteglas af hydrolytisk klasse med bred åbning, etiket og påfyldningslinjer.
  • Ravfarvet glas
  • Første hydrolytiske klasse
  • Bred åbning
  • Mærke
  • Fyldningslinjer
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig hals 11 mm
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Volumen (metrisk) 2 mL
Inkluderer Etiket, udfyldningslinjer
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 32 mm