Få mere at vide
Trajan™ Autosampler sprøjter med aftagelig nål til Thermo Scientific GC'er
Artikelnummer. p-4682040
Nålemåler:
23 G
26 G
Diameter (engelsk) ydre nål:
0,024 tommer.
0,18 tommer.
0,24 tommer
Længde (engelsk) Nål:
2,24 tommer.
3,34 tommer.
Model-:
0,5BR-RTC/RSH-5,7/0,63C
10R-RTC/RSH-5,7/0,47C
10R-RTC/RSH-5,7/0,63C
10R-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
10R-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
10R-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C
10R-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
1BR-RTC/RSH-5,7/0,63C
5R-RTC/RSH-5,7/0,47C
5R-RTC/RSH-5,7/0,63C
5R-RTC/RSH-8,5/0,47C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13169195
Brand: Trajan™ 000680
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding
  • Borosilikatglastønde for styrke og træghed.
  • Nåle i rustfrit stål for inerthed, styrke og korrosionsbestandighed.
  • Rygning bag vægten hjælper med hurtig og præcis aflæsning af sprøjtens skala.
  • Metal bagflange giver stabilitet og modstår brud.
  • Metal nålehætte på sprøjtebeholder beskytter og forbedrer sprøjtens levetid.
  • Sprøjter er individuelt testet for kvalitet, der sikrer pålidelighed og overensstemmelse.
  • Unikt emballagedesign eliminerer mulig kontaminering i sprøjten.
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,024 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 2,24 tommer.
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 1BR-RTC/RSH-5,7/0,63C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 1μ L
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Thermo GC, CTC PAL RTC (Robotic Tool Change) Autosampler
Tilslutningstype Aftagelig