Få mere at vide
Trajan™ Autosampler sprøjter med aftagelig nål til Thermo Scientific GC'er
Nålemåler:
23 G
26 G
Diameter (engelsk) ydre nål:
0,024 tommer.
0,18 tommer.
0,24 tommer
Længde (engelsk) Nål:
2,24 tommer.
3,34 tommer.
Model-:
0,5BR-RTC/RSH-5,7/0,63C
10R-RTC/RSH-5,7/0,47C
10R-RTC/RSH-5,7/0,63C
10R-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
10R-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
10R-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C
10R-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
1BR-RTC/RSH-5,7/0,63C
5R-RTC/RSH-5,7/0,47C
5R-RTC/RSH-5,7/0,63C
5R-RTC/RSH-8,5/0,47C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Borosilikatglastønde for styrke og træghed.
- Nåle i rustfrit stål for inerthed, styrke og korrosionsbestandighed.
- Rygning bag vægten hjælper med hurtig og præcis aflæsning af sprøjtens skala.
- Metal bagflange giver stabilitet og modstår brud.
- Metal nålehætte på sprøjtebeholder beskytter og forbedrer sprøjtens levetid.
- Sprøjter er individuelt testet for kvalitet, der sikrer pålidelighed og overensstemmelse.
- Unikt emballagedesign eliminerer mulig kontaminering i sprøjten.
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,24 tommer |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (engelsk) Nål | 3,34 tommer. |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 10R-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Nålespids stil | Kegle |
| Vis mere |