Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisprøjter
- Autosampler sprøjter
- Trajan™ Autosampler sprøjter med aftagelig nål til CTC Analytics CombiPAL og GC PAL
Trajan™ Autosampler sprøjter med aftagelig nål til CTC Analytics CombiPAL og GC PAL
Artikelnummer. 13199205
Skift visning
Nålemåler:
23 G
26 G
Diameter (engelsk) ydre nål:
0,01 tommer.
0,018 tommer.
0,02 tommer.
Længde (engelsk) Nål:
1,9 tommer.
2,2''
3,3 tommer.
Model-:
10F-RTC/RSH-5,7/0,47C
10F-RTC/RSH-5,7/0,63C
10F-RTC/RSH-8,5/0,47C
10F-RTC/RSH-8,5/0,63C
10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C
10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
25F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
25FRTC/RSH-GT-8,5/0,47C
25R-C/T-GT-0,47
50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C
50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
5F-RTC/RSH-5,7/0,47C
5F-RTC/RSH-5,7/0,63C
5F-RTC/RSH-8,5/0,63C
Pakningsstørrelse:
Hver
20 product options available for selection
| Artikelnummer. | Nålemåler | Diameter (engelsk) ydre nål | Længde (engelsk) Nål | Model- | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 13199205 | 23 G | 0,02 tommer. | 2,2'' | 50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C | Hver |
| 13189015 | 26 G | 0,01 tommer. | 2,2'' | 10F-RTC/RSH-5,7/0,47C | Hver |
| 13186105 | 23 G | 0,02 tommer. | 2,2'' | 5F-RTC/RSH-5,7/0,63C | Hver |
| 13199195 | 26 G | 0,01 tommer. | 2,2'' | 10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C | Hver |
| 13179015 | 23 G | 0,02 tommer. | 3,3 tommer. | 10F-RTC/RSH-8,5/0,63C | Hver |
| 13109205 | 26 G | 0,01 tommer. | 3,3 tommer. | 10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C | Hver |
| 13109215 | 23 G | 0,02 tommer. | 3,3 tommer. | 50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C | Hver |
| 13106115 | 26 G | 0,01 tommer. | 2,2'' | 5F-RTC/RSH-5,7/0,47C | Hver |
| 13169015 | 23 G | 0,02 tommer. | 2,2'' | 10F-RTC/RSH-5,7/0,63C | Hver |
| 13196105 | 23 G | 0,02 tommer. | 3,3 tommer. | 5F-RTC/RSH-8,5/0,63C | Hver |
| 13129215 | 26 G | 0,01 tommer. | 3,3 tommer. | 50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C | Hver |
| 13179195 | 23 G | 0,02 tommer. | 2,2'' | 10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C | Hver |
| 13189205 | 26 G | 0,01 tommer. | 3,3 tommer. | 25FRTC/RSH-GT-8,5/0,47C | Hver |
| 13179205 | 26 G | 0,01 tommer. | 2,2'' | 25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C | Hver |
| 13119215 | 26 G | 0,01 tommer. | 2,2'' | 50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C | Hver |
| 13189195 | 23 G | 0,02 tommer. | 3,3 tommer. | 10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C | Hver |
| 13159205 | 23 G | 0,02 tommer. | 2,2'' | 25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C | Hver |
| 13169205 | 23 G | 0,02 tommer. | 3,3 tommer. | 25F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C | Hver |
| 13199015 | 26 G | 0,01 tommer. | 3,3 tommer. | 10F-RTC/RSH-8,5/0,47C | Hver |
| 12977506 | 26 G | 0,018 tommer. | 1,9 tommer. | 25R-C/T-GT-0,47 | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
13199205
Leverandør
Trajan™
Leverandørnr.
004862
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Borosilikatglastønde for styrke og træghed.
- Nåle i rustfrit stål for inerthed, styrke og korrosionsbestandighed.
- Rygning bag vægten hjælper med hurtig og præcis aflæsning af sprøjtens skala.
- Metal bagflange giver stabilitet og modstår brud.
- Metal nålehætte på sprøjtebeholder beskytter og forbedrer sprøjtens levetid.
- Sprøjter er individuelt testet for kvalitet, der sikrer pålidelighed og overensstemmelse.
- Unikt emballagedesign eliminerer mulig kontaminering i sprøjten.
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,02 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (engelsk) Nål | 2,2'' |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | Thermo RSH Autosampler |
| Tilslutningstype | Fast |
| Vis mere Vis mindre |