Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisprøjter
- Autosampler sprøjter
- Trajan™ Autosampler sprøjter med aftagelig nål til CTC Analytics CombiPAL og GC PAL
Trajan™ Autosampler sprøjter med aftagelig nål til CTC Analytics CombiPAL og GC PAL
Artikelnummer. 13199015
Skift visning
Nålemåler:
23 G
26 G
Diameter (engelsk) ydre nål:
0,01 tommer.
0,018 tommer.
0,02 tommer.
Længde (engelsk) Nål:
1,9 tommer.
2,2''
3,3 tommer.
Model-:
10F-RTC/RSH-5,7/0,47C
10F-RTC/RSH-5,7/0,63C
10F-RTC/RSH-8,5/0,47C
10F-RTC/RSH-8,5/0,63C
10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C
10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
25F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
25FRTC/RSH-GT-8,5/0,47C
25R-C/T-GT-0,47
50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C
50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
5F-RTC/RSH-5,7/0,47C
5F-RTC/RSH-5,7/0,63C
5F-RTC/RSH-8,5/0,63C
Unit Size:
Hver
20 product options available for selection
| Product Code. | Nålemåler | Diameter (engelsk) ydre nål | Længde (engelsk) Nål | Model- | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 13199015 | 26 G | 0,01 tommer. | 3,3 tommer. | 10F-RTC/RSH-8,5/0,47C | Hver |
| 13189015 | 26 G | 0,01 tommer. | 2,2'' | 10F-RTC/RSH-5,7/0,47C | Hver |
| 13186105 | 23 G | 0,02 tommer. | 2,2'' | 5F-RTC/RSH-5,7/0,63C | Hver |
| 13199195 | 26 G | 0,01 tommer. | 2,2'' | 10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C | Hver |
| 13179015 | 23 G | 0,02 tommer. | 3,3 tommer. | 10F-RTC/RSH-8,5/0,63C | Hver |
| 13109205 | 26 G | 0,01 tommer. | 3,3 tommer. | 10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C | Hver |
| 13109215 | 23 G | 0,02 tommer. | 3,3 tommer. | 50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C | Hver |
| 13106115 | 26 G | 0,01 tommer. | 2,2'' | 5F-RTC/RSH-5,7/0,47C | Hver |
| 13169015 | 23 G | 0,02 tommer. | 2,2'' | 10F-RTC/RSH-5,7/0,63C | Hver |
| 13196105 | 23 G | 0,02 tommer. | 3,3 tommer. | 5F-RTC/RSH-8,5/0,63C | Hver |
| 13129215 | 26 G | 0,01 tommer. | 3,3 tommer. | 50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C | Hver |
| 13199205 | 23 G | 0,02 tommer. | 2,2'' | 50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C | Hver |
| 13179195 | 23 G | 0,02 tommer. | 2,2'' | 10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C | Hver |
| 13189205 | 26 G | 0,01 tommer. | 3,3 tommer. | 25FRTC/RSH-GT-8,5/0,47C | Hver |
| 13179205 | 26 G | 0,01 tommer. | 2,2'' | 25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C | Hver |
| 13119215 | 26 G | 0,01 tommer. | 2,2'' | 50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C | Hver |
| 13189195 | 23 G | 0,02 tommer. | 3,3 tommer. | 10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C | Hver |
| 13159205 | 23 G | 0,02 tommer. | 2,2'' | 25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C | Hver |
| 13169205 | 23 G | 0,02 tommer. | 3,3 tommer. | 25F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C | Hver |
| 12977506 | 26 G | 0,018 tommer. | 1,9 tommer. | 25R-C/T-GT-0,47 | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
13199015
Supplier
Trajan™
Supplier No.
002867
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Brug rabatkode 27992
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
546.04 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27992" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27992" for at få din tilbudspris.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Borosilikatglastønde for styrke og træghed.
- Nåle i rustfrit stål for inerthed, styrke og korrosionsbestandighed.
- Rygning bag vægten hjælper med hurtig og præcis aflæsning af sprøjtens skala.
- Metal bagflange giver stabilitet og modstår brud.
- Metal nålehætte på sprøjtebeholder beskytter og forbedrer sprøjtens levetid.
- Sprøjter er individuelt testet for kvalitet, der sikrer pålidelighed og overensstemmelse.
- Unikt emballagedesign eliminerer mulig kontaminering i sprøjten.
Specifications
Specifications
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,01 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.47 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (engelsk) Nål | 3,3 tommer. |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 10F-RTC/RSH-8,5/0,47C |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | Thermo RSH Autosampler |
| Tilslutningstype | Fast |
| Show More Show Less |