Få mere at vide
Trajan™ Autosampler sprøjter med aftagelig nål til CTC Analytics CombiPAL og GC PAL
Nålemåler:
23 G
26 G
Diameter (engelsk) ydre nål:
0,01 tommer.
0,018 tommer.
0,02 tommer.
Længde (engelsk) Nål:
1,9 tommer.
2,2''
3,3 tommer.
Model-:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Borosilikatglastønde for styrke og træghed.
- Nåle i rustfrit stål for inerthed, styrke og korrosionsbestandighed.
- Rygning bag vægten hjælper med hurtig og præcis aflæsning af sprøjtens skala.
- Metal bagflange giver stabilitet og modstår brud.
- Metal nålehætte på sprøjtebeholder beskytter og forbedrer sprøjtens levetid.
- Sprøjter er individuelt testet for kvalitet, der sikrer pålidelighed og overensstemmelse.
- Unikt emballagedesign eliminerer mulig kontaminering i sprøjten.
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,02 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (engelsk) Nål | 2,2'' |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 10F-RTC/RSH-5.7/0.63C |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Nålespids stil | Kegle |
| Vis mere |