Få mere at vide
Trajan™ Autosampler sprøjter med aftagelig nål til CTC Analytics CombiPAL og GC PAL
Artikelnummer. 13109205
Nålemåler:
23 G
26 G
Diameter (engelsk) ydre nål:
0,01 tommer.
0,018 tommer.
0,02 tommer.
Længde (engelsk) Nål:
1,9 tommer.
2,2''
3,3 tommer.
Model-:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13109205
Brand: Trajan™ 002868
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding
  • Borosilikatglastønde for styrke og træghed.
  • Nåle i rustfrit stål for inerthed, styrke og korrosionsbestandighed.
  • Rygning bag vægten hjælper med hurtig og præcis aflæsning af sprøjtens skala.
  • Metal bagflange giver stabilitet og modstår brud.
  • Metal nålehætte på sprøjtebeholder beskytter og forbedrer sprøjtens levetid.
  • Sprøjter er individuelt testet for kvalitet, der sikrer pålidelighed og overensstemmelse.
  • Unikt emballagedesign eliminerer mulig kontaminering i sprøjten.
Tekniske data
Nålemåler 26 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,01 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 3,3 tommer.
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 25μ L
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Thermo RSH Autosampler
Tilslutningstype Fast