Få mere at vide
Trajan™ Autosampler sprøjter med aftagelig nål til CTC Analytics CombiPAL og GC PAL
Artikelnummer. 13106115
Skift visning
Nålemåler:
23 G
26 G
Diameter (engelsk) ydre nål:
0,01 tommer.
0,018 tommer.
0,02 tommer.
Længde (engelsk) Nål:
1,9 tommer.
2,2''
3,3 tommer.
Model-:
10F-RTC/RSH-5,7/0,47C
10F-RTC/RSH-5,7/0,63C
10F-RTC/RSH-8,5/0,47C
10F-RTC/RSH-8,5/0,63C
10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C
10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
25F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
25FRTC/RSH-GT-8,5/0,47C
25R-C/T-GT-0,47
50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C
50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C
50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C
50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C
5F-RTC/RSH-5,7/0,47C
5F-RTC/RSH-5,7/0,63C
5F-RTC/RSH-8,5/0,63C
Pakningsstørrelse:
Hver
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Diameter (engelsk) ydre nål Længde (engelsk) Nål Model- Pakningsstørrelse
13106115 26 G 0,01 tommer. 2,2'' 5F-RTC/RSH-5,7/0,47C Hver
13189015 26 G 0,01 tommer. 2,2'' 10F-RTC/RSH-5,7/0,47C Hver
13186105 23 G 0,02 tommer. 2,2'' 5F-RTC/RSH-5,7/0,63C Hver
13199195 26 G 0,01 tommer. 2,2'' 10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C Hver
13179015 23 G 0,02 tommer. 3,3 tommer. 10F-RTC/RSH-8,5/0,63C Hver
13109205 26 G 0,01 tommer. 3,3 tommer. 10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C Hver
13109215 23 G 0,02 tommer. 3,3 tommer. 50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C Hver
13169015 23 G 0,02 tommer. 2,2'' 10F-RTC/RSH-5,7/0,63C Hver
13196105 23 G 0,02 tommer. 3,3 tommer. 5F-RTC/RSH-8,5/0,63C Hver
13129215 26 G 0,01 tommer. 3,3 tommer. 50F-RTC/RSH-GT-8,5/0,47C Hver
13199205 23 G 0,02 tommer. 2,2'' 50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C Hver
13179195 23 G 0,02 tommer. 2,2'' 10F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C Hver
13189205 26 G 0,01 tommer. 3,3 tommer. 25FRTC/RSH-GT-8,5/0,47C Hver
13179205 26 G 0,01 tommer. 2,2'' 25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C Hver
13119215 26 G 0,01 tommer. 2,2'' 50F-RTC/RSH-GT-5,7/0,47C Hver
13189195 23 G 0,02 tommer. 3,3 tommer. 10F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C Hver
13159205 23 G 0,02 tommer. 2,2'' 25F-RTC/RSH-GT-5,7/0,63C Hver
13169205 23 G 0,02 tommer. 3,3 tommer. 25F-RTC/RSH-GT-8,5/0,63C Hver
13199015 26 G 0,01 tommer. 3,3 tommer. 10F-RTC/RSH-8,5/0,47C Hver
12977506 26 G 0,018 tommer. 1,9 tommer. 25R-C/T-GT-0,47 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 13106115 Supplier Trajan™ Supplier No. 001865
Forventet forsendelse: 25-01-2027
For reduceret uspecifik prøveinteraktion og øget analytgenvinding
  • Borosilikatglastønde for styrke og træghed.
  • Nåle i rustfrit stål for inerthed, styrke og korrosionsbestandighed.
  • Rygning bag vægten hjælper med hurtig og præcis aflæsning af sprøjtens skala.
  • Metal bagflange giver stabilitet og modstår brud.
  • Metal nålehætte på sprøjtebeholder beskytter og forbedrer sprøjtens levetid.
  • Sprøjter er individuelt testet for kvalitet, der sikrer pålidelighed og overensstemmelse.
  • Unikt emballagedesign eliminerer mulig kontaminering i sprøjten.
Specifications
Nålemåler 26 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,01 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (engelsk) Nål 2,2''
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 5F-RTC/RSH-5,7/0,47C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 5μ L
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Thermo RSH Autosampler
Tilslutningstype Fast