Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler sprøjter med fast nål til Thermo Scientific GC'er
Artikelnummer. 15248463
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
Produkttype:
Aftagelig nål
Fast nål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15248463
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 0029841
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver bedre ydeevne og overlegen kvalitet. Trajan Scientific and Medical Autosampler sprøjter med fast nål til Thermo Scientific GCs har viden og ekspertise til at fremstille en SGE sprøjte.
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Specielt designet til Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Oversigt CTC/Thermo (Classic Button) sprøjte
Nålemåler 23 G
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Produkttype Aftagelig nål
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Thermo Gaschromatografi