Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler sprøjter med fast nål til Thermo Scientific GC'er
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
Produkttype:
Aftagelig nål
Fast nål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
- Nøjagtige og reproducerbare injektioner
- Specielt designet til Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | CTC/Thermo (Classic Button) sprøjte |
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.47 mm |
| Produkttype | Fast nål |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Gaschromatografi |