Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler sprøjter med kegleformet nål til Agilent GC'er
Volumen (metrisk):
1μ L
10μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
- Nøjagtige og reproducerbare injektioner
- Specielt designet til Agilent instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.11 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Produkttype | Aftagelig nål Agilent Sprøjte med GT-stempel |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Nålespids stil | Kegle |