Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Autosampler sprøjter til Agilent GC'er
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
Nålemåler:
23 G
23 og 26 G
26 G
Nålespids stil:
Kegle
Side hul
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Beskrivelse
- Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
- Nøjagtige og reproducerbare injektioner
- Specielt designet til Agilent instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.11 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.47 mm |
| Produkttype | Fast nålesprøjte |
| Volumen (metrisk) | 5μ L |
| Nålespids stil | Kegle |