Få mere at vide
SGE™ Autosampler sprøjter med 42 mm keglespids aftagelig nål
Artikelnummer. 15288473
Volumen (metrisk):
0,5μ L
10μ l
50μ l
Nålemåler:
23 G
23 til 26 G
26 G
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15288473
Brand: SGE™ 004665
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Inkorporer diamantsprøjteteknologi, der tilbyder væsentligt forbedrede niveauer af holdbarhed, klarhed og nøjagtighed. SGE Autosampler sprøjter med 42 mm keglespids aftagelig nål er designet specielt til brug på Agilent autosamplere.
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Brede temperaturområder
  • Øget betjeningsglathed
  • Farvekodede sprøjter efter volumen
  • Udvalg af nålemål og længdemuligheder
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (metrisk) 42 mm
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 50R-AG-0,63C
Volumen (metrisk) 50μ l
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Agilent GC autosamplere 7693 A, 7673, 7683 og 6850 ALS
Tilslutningstype Aftagelig