Få mere at vide
SGE™ Autosampler sprøjter med 42 mm keglespids fast nål, 10μ L
Artikelnummer. 10481021
Nålemåler:
23 G
23 til 26 G
26 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,63 mm
0.47 mm
0.63 mm
0.63/0.47 mm
Model-:
100F-AG-GT-0,63/0,47C
10F-AG-0,47C
10F-AG-0,63/0,47C
10F-AG-0,63C
10F-AG-GT-0,63C
10FX-AG-0,63
Mængde:
1 Pk.
25 pakker
6 Pk.
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 6
Artikelnummer. 10481021
Brand: SGE™ 002812
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Inkorporer diamantsprøjteteknologi, der tilbyder væsentligt forbedrede niveauer af holdbarhed, klarhed og nøjagtighed. SGE Autosampler sprøjter med 42 mm keglespids fast nål er designet specielt til brug på Agilent autosamplere.
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Brede temperaturområder
  • Øget betjeningsglathed
  • Farvekodede sprøjter efter volumen
  • Udvalg af nålemål og længdemuligheder
Tekniske data
Nålemåler 23 G
Diameter (metrisk) ydre nål 0.63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (metrisk) 42 mm
Produkttype Gastæt autosampler sprøjte
Model- 10F-AG-GT-0,63C
Mængde 1 Pk.
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Agilent GC autosamplere 7693 A, 7673, 7683 og 6850 ALS
Tilslutningstype Fast