Få mere at vide
SGE™ Autosampler sprøjter med 42 mm keglespids fast nål, 10μ L
Nålemåler:
23 G
23 til 26 G
26 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,63 mm
0,63/0,47 mm
0.63 mm
Model-:
100F-AG-GT-0,63/0,47C
10F-AG-0,47C
10F-AG-0,63/0,47C
10F-AG-0,63C
10F-AG-GT-0,63C
10FX-AG-0,63
Mængde:
1 pakke
25 pakker
6 Pk.
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Pakke med 6
Beskrivelse
- Forbedret opløsningsmiddelresistens
- Brede temperaturområder
- Øget betjeningsglathed
- Farvekodede sprøjter efter volumen
- Udvalg af nålemål og længdemuligheder
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23 G |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.63 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (metrisk) | 42 mm |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 10F-AG-0,63C |
| Mængde | 6 Pk. |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Længde (metrisk) nål | 42 mm |
| Nålespids stil | Kegle |
| Vis mere |