Få mere at vide
SGE™ Autosampler sprøjter med 42 mm keglespids fast nål, 5μ L
Artikelnummer. 10380421
Skift visning
Nålemåler:
23 G
23 til 26 G
26 G
Mængde:
1/Pk.
6/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Mængde Pakningsstørrelse
10380421 23 G 6/Pk. Pakke med 6
10177210 26 G 6/Pk. Pakke med 6
10300381 23 G 1/Pk. Hver
10033672 23 til 26 G 1/Pk. Hver
10759823 23 til 26 G 6/Pk. Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10380421 Leverandør SGE™ Leverandørnr. 001814
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Inkorporer diamantsprøjteteknologi, der tilbyder væsentligt forbedrede niveauer af holdbarhed, klarhed og nøjagtighed. SGE Autosampler sprøjter med 42 mm keglespids fast nål er designet specielt til brug på Agilent autosamplere.
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Brede temperaturområder
  • Øget betjeningsglathed
  • Farvekodede sprøjter efter volumen
  • Udvalg af nålemål og længdemuligheder
Tekniske data
Oversigt Ikke gastæt
Nålemåler 23 G
Diameter (metrisk) ydre nål 0,63 mm
Til brug med (applikation) Gaschromatografi
Længde (metrisk) 42 mm
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 5F-AG-0.63C 6 stk
Mængde 6/Pk.
Volumen (metrisk) 5μ L
Nålespids stil Kegle
Til brug med (udstyr) Agilent GC autosamplere 7693 A, 7673, 7683 og 6850 ALS
Tilslutningstype Fast