Få mere at vide
SGE™ Autosampler sprøjter med 42 mm keglespids fast nål, 5μ L
Nålemåler:
23 G
23 til 26 G
26 G
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,63 mm
0,63/0,47 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
- Forbedret opløsningsmiddelresistens
- Brede temperaturområder
- Øget betjeningsglathed
- Farvekodede sprøjter efter volumen
- Udvalg af nålemål og længdemuligheder
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ikke gastæt |
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0,47 mm |
| Til brug med (applikation) | Gaschromatografi |
| Længde (engelsk) | 1,65 tommer |
| Længde (metrisk) | 42 mm |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 5F-AG-0.47C 6 stk |
| Volumen (metrisk) | 5μ L |
| Længde (metrisk) nål | 42 mm |
| Vis mere |