Få mere at vide
Hamilton™ Autosampler sprøjter
Til brug med (udstyr):
AS200 autosampler
Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 26s G |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.48 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.6 mm |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 701 |
| Mængde | 1/stk. |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Længde (metrisk) nål | 80 mm |
| Nålespids stil | AS |
| Til brug med (udstyr) | Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000 |
| Vis mere |