Få mere at vide
Hamilton™ Autosampler sprøjter
Til brug med (udstyr):
AS200 autosampler
Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 25s G |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.48 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.6 mm |
| Produkttype | Autosampler sprøjte |
| Model- | 701 |
| Nålepunkt nummer | 2 |
| Mængde | 1/stk. |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |
| Nålespids stil | 2 |
| Vis mere |