Få mere at vide
Velp Scientifica™ Autosampler-disk 4
Artikelnummer. 15349584 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Type:
Autosampler-disk 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15349584 Autosampler-disk 4 Hver
1 options
Artikelnummer. 15349584 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00000201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2439.87 DKK
    2297.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 141.89 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Velp Scientifica™ Autosampler Disc 4 til brug med Dumas Nitrogen Analyzer NDA 701 og 702.
  • Til brug med NDA 701 og 702
Tekniske data
Type Autosampler-disk 4
Til brug med Dumas nitrogenanalysator
Vægt (metrisk) 0.54 kg