Få mere at vide
MP BIOMEDICALS Autoradiografi kassette
Artikelnummer. 11401904 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Dimensioner (LxB):
24 x 30 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Pakningsstørrelse
11401904 24 x 30 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 11401904 Leverandør MP BIOMEDICALS Leverandørnr. 11INSC0102
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Specielt designet til sydlige og nordlige applikationer. MP Bio Kassetter kan bruges ved temperaturer helt ned til -80 °C. Materialerne af høj kvalitet, der bruges til fremstilling af disse kassetter, sikrer enestående holdbarhed.
Specielt designet til sydlige og nordlige applikationer.
  • Specielt udvalgt til molekylærbiologiske anvendelser.
  • MP Bio Kassetter er designet til brug ved temperaturer helt ned til -80 °C.
  • Materialerne af høj kvalitet, der bruges til fremstilling af disse kassetter, sikrer enestående holdbarhed.
Brugserklæring:
  • Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.
Tekniske data
Produkttype Kassette
Længde (engelsk) 11,81 tommer
Bredde (engelsk) 9,44 tommer
Dimensioner (LxB) 24 x 30 cm
Engangs Genanvendelig