Få mere at vide
Merck Autorad Orientation Marker
Shop alle Merck produkter
Mængde:
5 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Til nøjagtig orientering af en autoradiograf til dens membran
- Udsender lav-niveau luminescens snarere end radioaktivitet
- Sikkert, ikke-farligt alternativ til radioaktivt blæk
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Orienteringsmarkør |
| Til brug med (applikation) | Anvendes i Western Blotting, dot/slot Blotting, Til brug på Immunoblots |
| Mængde | 5 pakker |