missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Autophinib
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18761839
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18761839 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18761839 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6324/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent VPS34 inhibitor

Autophinib is a potent VPS34 inhibitor (IC50 = 19 nM). Inhibits starvation- and Rapamycin -induced autophagy (IC50 values = 40 and 90 nM, respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Chloro-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-(4-nitrophenoxy)-pyrimidinamine
CAS 1644443-47-9
Mængde 50 mg
Molekylær formel C14H11ClN6O3
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.