missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Autophinib

Beskrivelse
Autophinib is a potent VPS34 inhibitor (IC50 = 19 nM). Inhibits starvation- and Rapamycin -induced autophagy (IC50 values = 40 and 90 nM, respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Chloro-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-(4-nitrophenoxy)-pyrimidinamine |
| CAS | 1644443-47-9 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C14H11ClN6O3 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?