Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Autophagy inhibitor, 3-MA
Artikelnummer. p-7082427
Mængde:
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
50mg
Artikelnummer. 15406599
Brand: Thermo Scientific Chemicals J64813.MB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5, C6H7N5 | 149.16 g/mol
Et syntetisk mellemprodukt og en cellegennemtrængelig autofagisk sekvestreringsblokker, der beskytter cerebellære granulaceller mod apoptose efter serum-/kaliumdeprivation
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Et syntetisk mellemprodukt og en cellegennemtrængelig autofagisk sekvestreringsblokker, der beskytter cerebellære granulaceller mod apoptose efter serum-/kaliumdeprivation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5142-23-4
Molekylær formel C6H7N5
Synonym 3-methylladenin; 6-amino-3-methylpurin
Tekniske data
Mængde 25 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Et syntetisk mellemprodukt og en cellegennemtrængelig autofagisk sekvestreringsblokker, der beskytter cerebellære granulaceller mod apoptose efter serum-/kaliumdeprivation
Formel vægt 149,15 g/mol
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof
MDL nummer MFCD00010531
Beilstein 146087
InChI nøgle FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
IUPAC navn 3-methyl-3H-purin-6-amine
Molekylvægt (g/mol) 149.16
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Autophagy Inhibitor, 3-MA
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3-Methyl-3H-adenine