Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Autophagy inhibitor, 3-MA
Artikelnummer. 15416599
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416599 50 mg 50mg
15406599 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416599 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64813.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.46 DKK
    819.65 DKK / 50mg
    Spare 90.81 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5, C6H7N5 | 149,16 g/mol
Et syntetisk mellemprodukt og en cellegennemtrængelig autofagisk sekvestreringsblokker, der beskytter cerebellære granulaceller mod apoptose efter serum-/kaliumdeprivation
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Et syntetisk mellemprodukt og en cellegennemtrængelig autofagisk sekvestreringsblokker, der beskytter cerebellære granulaceller mod apoptose efter serum-/kaliumdeprivation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5142-23-4
Molekylær formel C6H7N5​​
Synonym 3-methylladenin; 6-amino-3-methylpurin
Tekniske data
Mængde 50 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Et syntetisk mellemprodukt og en cellegennemtrængelig autofagisk sekvestreringsblokker, der beskytter cerebellære granulaceller mod apoptose efter serum-/kaliumdeprivation
Formel vægt 149,15 g/mol
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof