Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Autophagy inhibitor, 3-MA
Artikelnummer. 15406599
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406599 25 mg 25mg
15416599 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406599 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64813.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.30 DKK
    507.65 DKK / 25mg
    Spare 119.65 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5, C6H7N5 | 149,16 g/mol
Et syntetisk mellemprodukt og en cellegennemtrængelig autofagisk sekvestreringsblokker, der beskytter cerebellære granulaceller mod apoptose efter serum-/kaliumdeprivation
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Et syntetisk mellemprodukt og en cellegennemtrængelig autofagisk sekvestreringsblokker, der beskytter cerebellære granulaceller mod apoptose efter serum-/kaliumdeprivation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5142-23-4
Molekylær formel C6H7N5​​
Synonym 3-methylladenin; 6-amino-3-methylpurin
Specifications
Mængde 25 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Et syntetisk mellemprodukt og en cellegennemtrængelig autofagisk sekvestreringsblokker, der beskytter cerebellære granulaceller mod apoptose efter serum-/kaliumdeprivation
Formel vægt 149,15 g/mol
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof
compliance-icons
Product Identifier
  • Autophagy Inhibitor, 3-MA
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-3H-adenine