Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Eppendorf™ epMotion™ Automatiseret pipetteringssystem
Artikelnummer. 15267626 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50μ l
300μ l
1.000μ l
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3840
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Filtreret Sterilitet Egnet til formålet Pakningsstørrelse
15267626 300μ l Ikke-filtreret Ikke steril Certificeret kvalitet Pakke med 3840
13326048 50μ l Filtreret Steril Steril& PCR-klar Pakke med 3840
15227626 50μ l Ikke-filtreret Ikke steril Certificeret kvalitet Pakke med 3840
15237626 300μ l Filtreret Steril Steril& PCR-klar Pakke med 3840
15257626 300μ l Ikke-filtreret Steril Steril Pakke med 3840
13306068 1.000μ l Filtreret Steril Steril& PCR-klar Pakke med 3840
13346068 1.000μ l Ikke-filtreret Steril Steril Pakke med 3840
13356068 1.000μ l Ikke-filtreret Ikke steril Certificeret kvalitet Pakke med 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15267626 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 966262
Forventet forsendelse: 09-06-2027
Forøg pipetteringsydelsen med disse automatiseringstips. Hver pipettespids gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre konsistens og nøjagtighed opnået ved overlegen spidsens rethed og en lav variationskoefficient.
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Eppendorf™ epMotion™ Automatiseret pipetteringssystem fås i ikke-sterile, sterile og sterilfiltrerede spidser. Hver pipettespids gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed, hvilket giver nøjagtig og præcis ydeevne opnået ved overlegen spidsens rethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne er valideret på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til, og de sterile pipettespidser er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioburden og pyrogen.
Funktioner:
  • Fås i ikke-steril, steril og steril filtreret
  • Valideret på den faktiske workstation, hvor tip oprettes
  • Lav procentvis variationskoefficient
  • Sterile tips er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioload og pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 300μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Format Stativ
Tip stil Automatisering
Til brug med (udstyr) Eppendorf epMotion
Produktlinje Eppendorf epMotion
Egnet til formålet Certificeret kvalitet