Få mere at vide
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Eppendorf™ epMotion™ Automatiseret pipetteringssystem
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15257626 Shop alle MBP Molecular BioProducts produkter
Volumen (metrisk):
50μ l
300μ l
1.000μ l
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Egnet til formålet:
Certificeret kvalitet
Steril
Steril& PCR-klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3840
Artikelnummer. 15257626
Brand: Thermo Scientific™ 966261
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forøg pipetteringsydelsen med disse automatiseringstips. Hver pipettespids gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre konsistens og nøjagtighed opnået ved overlegen spidsens rethed og en lav variationskoefficient.
Thermo Scientific™ Automatiseringstips til Eppendorf™ epMotion™ Automatiseret pipetteringssystem fås i ikke-sterile, sterile og sterilfiltrerede spidser. Hver pipettespids gennemgår et strengt 15-punkts kvalitetskontrolprogram for at sikre ensartethed, hvilket giver nøjagtig og præcis ydeevne opnået ved overlegen spidsens rethed og en lav variationskoefficient. Pipettespidserne er valideret på de faktiske arbejdsstationer, som de er skabt til, og de sterile pipettespidser er certificeret fri for RNase, DNase, DNA, endotoksin, bioburden og pyrogen.
Features:
  • Available in nonsterile, sterile and sterile filtered
  • Validated on actual workstation for which tip is created
  • Low percentage coefficient of variation
  • Sterile tips are certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, bioburden and pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 300μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Format Stativ
Tip stil Automatisering
Til brug med (udstyr) Eppendorf epMotion
Produktlinje Eppendorf epMotion
Egnet til formålet Steril