Få mere at vide
Axygen™ Automatiseringstips til Tecan™ , Zymark™ , Biotek™ og dynamiske enheder
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10810501 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Volumen (metrisk):
50 μl
50μ l
100 μl
100μ l
180μ L
200μ l
205μ L
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Volumen (metrisk) Filtreret Pakningsstørrelse
10810501 Ikke steril 100μ l Ikke-filtreret Pakke med 4800
11346284 Ikke steril 50μ l Ikke-filtreret Pakke med 960
10059499 Ikke steril 50μ l Ikke-filtreret Pakke med 4800
12736689 Steril 180μ L Filtreret Pakke med 4800
11376284 Steril 180μ L Filtreret Pakke med 960
11356284 Steril 50 μl Ikke-filtreret Pakke med 960
12746689 Steril 205μ L Filtreret Pakke med 4800
11386284 Steril 50μ l Filtreret Pakke med 960
12756689 Steril 50μ l Filtreret Pakke med 4800
11366284 Steril 100 μl Filtreret Pakke med 960
11336284 Steril 200μ l Ikke-filtreret Pakke med 960
12752836 Steril 200μ l Ikke-filtreret Pakke med 4800
10535950 Ikke steril 200μ l Ikke-filtreret Pakke med 4800
11326284 Ikke steril 200μ l Ikke-filtreret Pakke med 960
11306284 Ikke steril 100μ l Ikke-filtreret Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10810501 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. EV100R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4635.00 DKK
    3820.50 DKK / Pakke med 4800
    Spare 814.50 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 15-03-2027
Sikre ensartet ydeevne og kvalitet. Axygen™ Automatiseringstips til Tecan™ , Zymark™ , Biotek™ og dynamiske enheder er konstrueret af klar polypropylen i 96-brønds stativer. Fås i usterile/sterile, ikke-filtrerede/filtrerede, bredborede og bundmærkede muligheder med volumener fra 50 til 200 μL.
  • Omfattende linje af pipettespidser til automatiserede væskehåndteringssystemer
  • Fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol
  • Samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
  • Tips er certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogene
  • Fås i en række volumener: 50, 100, 180 og 200 μL
  • Kompatibel med følgende:
    • Tecan™ Frihed Evo™ , TeMo og Aquarius med MCA96 hoved
    • Zymark™ /Caliper RapidPlate™ , SciClone™ og Zephyr™ med HV96 hoved
    • Biotek™ Precision™ og Precision XS 8 eller 12 hoved
    • Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol og 96-Channel-Low Vol hoved
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 100μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Rack farve Lysegrå
Certificeringer/compliance ANSI
Rene krav DNase, RNAse fri
Til brug med (applikation) Ikke-pyrogen, bruges til strenge specifikationer under streng proceskontrol
Format Stativ
Tip stil Automatisering, Rund
Emballage SBS Rack
Mængde 50 stativer/Cs.
Til brug med (udstyr) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, Zephyr, BioTek Precision, BioTek Precision XS, Dynamic Devices Oasis LM