Få mere at vide
Axygen™ Automatiseringstips til Tecan™ , Zymark™ , Biotek™ og dynamiske enheder
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10535950 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Volumen (metrisk):
50 μL
50μ l
100 μL
100μ l
180μ L
200μ l
205μ L
Filtreret:
Filtered
Filtreret
Ikke-filtreret
Non-filtered
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 10535950
Brand: Axygen™ EV200R
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre ensartet ydeevne og kvalitet. Axygen™ Automatiseringstips til Tecan™ , Zymark™ , Biotek™ og dynamiske enheder er konstrueret af klar polypropylen i 96-brønds stativer. Fås i usterile/sterile, ikke-filtrerede/filtrerede, bredborede og bundmærkede muligheder med volumener fra 50 til 200 μL.
  • Omfattende linje af pipettespidser til automatiserede væskehåndteringssystemer
  • Fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol
  • Samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
  • Tips er certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogene
  • Fås i en række volumener: 50, 100, 180 og 200 μL
  • Kompatibel med følgende:
    • Tecan™ Frihed Evo™ , TeMo og Aquarius med MCA96 hoved
    • Zymark™ /Caliper RapidPlate™ , SciClone™ og Zephyr™ med HV96 hoved
    • Biotek™ Precision™ og Precision XS 8 eller 12 hoved
    • Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol og 96-Channel-Low Vol hoved
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Rack farve Lysegrå
Certificeringer/compliance ANSI
Rene krav DNase, RNAse fri
Til brug med (applikation) Ikke-pyrogen, bruges til strenge specifikationer under streng proceskontrol
Format Stativ
Tip stil Automatisering, Rund
Emballage SBS Rack
Mængde 50 stativer/Cs.
Til brug med (udstyr) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, Zephyr, BioTek Precision, BioTek Precision XS, Dynamic Devices Oasis LM